C-39606
Renal Epithelial Cell Growth Medium 2
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Sinónimos:
Recommended with C-26230
About This Item
Productos recomendados
Formulario
aqueous solution
envase
pkg of 1 vial
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-26230
Aplicación
Envase
Calidad
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
Rutina de subcultivo
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
PromoCell offers optimized primary human renal epithelial cells and growth medium with protocols for handling and cultivation.