Merck
ACOA-RO
Roche
Acetil-Coenzima A
85% (Enzymatic and Absorbance), 2% (lithium)
Sinónimos:
Acetil-Coenzima A, acetil-coa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Chemical Formula: C23H35N7O17P3SLi3
assay
85% (Enzymatic and Absorbance)
form
solid
mol wt
Mr 809.6 (acetyl-CoA), Mr 827.4 (acetyl-CoA-Li3)
packaging
pkg of 010 mg (10101893001), pkg of 200 mg (11585371001), pkg of 050 mg (10101907001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2% (lithium)
storage temp.
2-8°C
General description
Acetil-coenzima A, sal de trilitio
Application
La acetil-Coenzima A se utiliza para analizar la actividad enzimática CAT en extractos celulares empleando radioisótopos. La actividad enzimática CAT en extractos celulares cataliza la transferencia de grupos acetilo de la acetilcoenzima A al cloranfenicol. Se han llevado a cabo una serie de ensayos para medir la actividad CAT en extractos celulares. La acetil-Coenzima A se ha utilizado también para determinar la actividad citrato sintasa.
Biochem/physiol Actions
La acetil-coenzima A (Ac-CoA) es el producto final de la glucólisis y participa en la vía de la Ac-CoA, que es una vía metabólica para los compuestos carbonados. La Ac-CoA es importante en la síntesis del colesterol. Participa también en la biosíntesis de los ácidos grasos y en el catabolismo de poliaminas como la espermina y la espermidina. Una baja concentración de Ac-CoA produce una pérdida de función de las neuronas y las células de la glía. La hidrólisis de los cuerpos cetónicos y los triglicéridos produce Ac-CoA y esto induce de manera indirecta un aumento de la acetilación de histonas.
Preparation Note
Disolución de trabajo: Disolvente óptimo: agua o disolución acuosa con un ácido débil, pH entre 4 y 5.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): de -15 a -25 °C
50 mg/ml en tampón de fosfato, pH 7, es estable durante 3 semanas entre -15 y -25 °C. Las disoluciones descongeladas deben utilizarse inmediatamente.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)