C2603
Mini-columns
capacity 0.5 mL, Overall H 1.9 in.
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Productos recomendados
Materiales
high-density polyethylene filter
molded polypropylene
técnicas
LPLC: suitable
Al total
1.9 in.
capacidad
0.5 mL
tamaño de poro
45-90 μm pore size
Descripción general
Desechable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)