C1608
Monoclonal Anti-Cellular Retinoic Acid Binding Protein 1 antibody produced in mouse
clone C-1, ascites fluid, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CRABP 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
C-1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 16 kDa
reactividad de especies
feline, turtle, monkey, rabbit, bovine, human, rat, chicken
no debe reaccionar con
(chameleon), frog, goldfish
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CRABP1(1381)
rat ... Crabp1(25061)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
- indirect ELISA
- western blotting at a dilution of 1:1000
- immunofluorescence at a working dilution of 1:250
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.