C-14023
Human Aortic Endothelial Cells (HAoEC)
1 million cells per pellet
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human aorta ( thoracic and abdominal)
envase
pkg of 1,000,000 cells
morfología
(endothelial)
aplicaciones
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Origen línea celular
Aplicación
Calidad
Advertencia
Forma física
Rutina de subcultivo
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Primary cells from PromoCell are available in pelleted form for research applications like gene expression analysis, and cell/protein characterization experiments.