C-12642
Human Small Airway Epithelial Cells (HSAEpC)
500,000 cryopreserved cells
Sinónimos:
HSAEpC cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human (bronchiole)
envase
pkg of 500,000 cells
morfología
(epithelial)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
asthma
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
Our HSAEpC are now also available from HLA-typed and COPD/Asthma donors
Human Small Airway Epithelial Cells (HSAEpC) serve as model cell culture systems for in vitro immune response studies.[1] The 3D culture of HSAEpC mimics the in vivo cells effectively. The 3D cells are more viable, functional and efficient for immune response studies compared to the 2D cells.[2]
Origen línea celular
Aplicación
Calidad
Advertencia
Rutina de subcultivo
Otras notas
Productos recomendados
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)