C1235
Cholesterol Oxidase microbial
recombinant, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein
Sinónimos:
Cholesterol: oxygen oxidoreductase
Seleccione un Tamaño
US$ 286,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 286,00
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥10 units/mg protein
mol peso
55 kDa
solubilidad
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Nota de preparación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.