Documentos clave
BAF198410000
Bel-Art® Conical Centrifuge Tubes with Rims
polyethylene, tube capacity × L 15 mL × 11.7 cm, pack of 12 tubes
Sinónimos:
round bottom tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiales
polyethylene
Características
graduated
envase
pack of 12 tubes
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F19841-0000
D.E.
17 mm
tubo capacidad × L
15 mL × 11.7 cm
Descripción general
Graduated, conical polyethylene tubes with rim. Outstanding chemical inertness Heat resistant up to 52ºC (125ºF).
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)