Z757764
Sartorius filter pipette tips
volume range 0.1-10 μL, sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Sinónimos:
filter pipette tips, pipetting tips, pipettor tips
Seleccione un Tamaño
US$ 271,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 271,00
Productos recomendados
Materiales
colorless
polypropylene (Virgin)
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
filter
envase
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Sartorius 790011F
volumen máximo
10 μL
intervalo de volumen
0.1-10 μL
volumen
0.1—10 μL
tipo de unión
low binding surface
Descripción general
These tips have more space between the sample and the filter than conventional filter tips so you do not need to worry about the sample touching the filter whatever the pipetting technique or type of liquid.
Benefits:
- Pipette foaming liquids like buffers and proteins
- Pipette solvents
- Reverse pipetting
- Multiple dispensing functions of electronic pipettes
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)