Documentos clave
BAF198070000
Bel-Art® Centrifuge Tubes, Rimless
tube capacity × L 45 mL × 104 mm, polypropylene, pack of 12 tubes
Sinónimos:
round bottom tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
Materiales
polypropylene
round bottom
Características
autoclavable
envase
pack of 12 tubes
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F19807-0000
tubo capacidad × L
45 mL × 104 mm
Descripción general
Rimless polypropylene centrifuge tubes for use in centrifuges up to 50,000 xg without refrigeration. Autoclavable at 121ºC (250ºF).
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)