B9673
1-Bromo-3-chloropropane
for isolation of RNA
Sinónimos:
1-Bromo-3-chloropropane, I-BCP, Trimethylene bromochloride, Trimethylene chlorobromide
Seleccione un Tamaño
US$ 76,20
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 76,20
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
Molecular Biology
for molecular biology
Ensayo
≥98.5% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
densidad
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Clave InChI
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- less toxic alternative to chloroform
- compatible with TRI reagent for isolation of RNA with decreased DNA contamination
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
Method for purification, reverse transcription and quantitative PCR for MicroRNAs using Mysticq reagents