Saltar a
B0274
5-Bromo-4-cloro-3-indolilfosfato p-toluidine salt
tablet
Sinónimos:
BCIP® p-toluidine salt, X-fosfato p-toluidine salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 tabs
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 527,00
25 tabs
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.050,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
Número CAS:
Peso molecular:
433.62
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
229-506-1
MDL number:
US$ 527,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
tablet
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI key
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
General description
Sustrato histoquímico de la fosfatasa alcalina.
Application
Para la detección colorimétrica de las moléculas marcadas con fosfatasa alcalina.
Para la detección colorimétrica de las moléculas marcadas con fosfatasa alcalina; están disponibles el 5-bromo-4-cloro-3 indolil fosfato (BCIP) y el nitroazul de tetrazolio (NBT). El sistema de sustratos BCIP/NBT es versátil y funciona en una variedad de aplicaciones, entre ellas la técnica de Northern Southern y el método de transferencia de Western, la hibridación in situ y la inmunohistoquímica.
El BCIP se suministra en dos formas salinas: la sal de sodio que es soluble en agua y la forma p-toluidina que es soluble en dimetilformamida. Estas formas salinas pueden utilizarse para preparar una disolución de reserva que, en combinación con el NBT y un tampón de reacción, forman una disolución sustrato de la fosfatasa alcalina. Este sistema sustrato, cuando se incuba con la fosfatasa alcalina, produce un dioformazán de NBT insoluble que es fácilmente observable con su color púrpura. Para una mayor comodidad, se suministra una mezcla de BCIP y NBT en forma de comprimido de fácil disolución o como un líquido listo para usar.
Biochem/physiol Actions
Substrate of choice for use with alkaline phosphatase in immunoblotting and, less commonly, in immunohistological staining procedures. High assay sensitivity is achieved via amplification when BCIP is used in conjunction with Nitro Blue Tetrazolium (NBT) Tablets (Catalog No. N5514). This substrate produces an insoluble end product that is blue-purple in color and can be observed visually.
Preparation Note
Contains 25 mg substrate per tablet.
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B804916670B6777
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
tablet
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)