Saltar a
B3383
Benzidine dihydrochloride
≥99% (titration)
Sinónimos:
4,4′-Diaminobiphenyl dihydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12N2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
257.16
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-519-6
Beilstein/REAXYS Number:
3914846
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(cc1)-c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2.2ClH/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10;;/h1-8H,13-14H2;2*1H
InChI key
RUAXWVDEYJEWRY-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzidine (4,4′-Diaminobiphenyl) is an environmental genotoxin that posses increased risks of cancer to exposed people. Benzidine may be used as a reference material in procedures that analyze for benzidine. Benzidine can be used in studies on its mechanisms of genotoxicity.
Biochem/physiol Actions
Tumor initiator in mammary glands of experimental animal.
Disclaimer
Cancer suspect agent.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B3503SML359331614
description
≥99% (titration)
description
≥98%
description
≥95% (HPLC)
description
analytical standard
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥99% (titration)
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzidine dihydrochloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)