C121509
Cystamine dihydrochloride
96%
Sinónimos:
2,2′-Diaminodiethyl disulfide dihydrochloride, 2,2′-Dithiobis(ethylamine) dihydrochloride, Decarboxycystine dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
96%
form
powder
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Application
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.