B3292
N-(n-Butyl)thiophosphoric triamide
≥98%
Sinónimos:
N-Butylphosphorothioic triamide, N-Butylthiophosphoric triamide
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H14N3PS
Número de CAS:
Peso molecular:
167.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
mp
56-58 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S=P(NCCCC)(N)N
InChI
1S/C4H14N3PS/c1-2-3-4-7-8(5,6)9/h2-4H2,1H3,(H5,5,6,7,9)
Clave InChI
HEPPIYNOUFWEPP-UHFFFAOYSA-N
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
¿No ve la versión correcta?
Si necesita una versión concreta, puede buscar un certificado específico por el número de lote.
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.
Póngase en contacto con el Servicio técnico