B2417
Benzamil hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(Benzylamidino)-3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride hydrate
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
yellow
solubilidad
methanol: 10 mg/mL
DMSO: >20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.Cl.Nc1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(=N)NCc2ccccc2
InChI
1S/C13H14ClN7O.ClH.H2O/c14-9-11(16)20-10(15)8(19-9)12(22)21-13(17)18-6-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H4,15,16,20)(H3,17,18,21,22);1H;1H2
Clave InChI
YAJQRPFIYXRNKS-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1D(6339) , SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276) , Scnn1b(20277) , Scnn1d(140501) , Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122) , Scnn1b(24767) , Scnn1g(24768)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)