Saltar a
B1680
Bradyzide di(trifluoroacetate) salt hydrate
≥98%
Sinónimos:
(S)-1-[4-(4-Benzhydrylthiosemicarbazido)-3-nitrobenzenesulfonyl]-pyrrolidine-2-carboxylic acid [2-[(2-dimethylaminoethyl)methylamino]ethyl] amide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.500,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H42N8O5S2 · 2C2HF3O2 · xH2O
Peso molecular:
910.90 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
US$ 1.500,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
solubility
H2O: >40 mg/mL
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Potent, orally active, non-peptide B2 bradykinin receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S1069SML2774S5451
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: >40 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
deionized water: ≥5 mg/mL
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)