Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 193,00 | |
| 5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 630,00 | |
| 25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 2.510,00 |
Acerca de este artículo
US$ 193,00
Nombre del producto
5-Bromo-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate sodium salt, ≥90%
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥90%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H14BrN2O14P3.Na.H/c10-4-2-12(9(15)11-8(4)14)7-1-5(13)6(24-7)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h2,5-7,13H,1,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
UWZGQOWZUSBZMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- in the labelling of 3′-OH termini of fragmented DNA with double stranded breaks in african green monkey kidney cells
- to label cleaved DNA ends in apoptosis assay in avian tissue sections
- for incorporation into mice prostates for immunohistochemistry studies
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥90% | assay ≥93% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 10 mg/mL, 0.1 M NaOH: 50 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL | solubility - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B0631-25MG | 04061833002063 |
| B0631-1MG | 04061826671160 |
| B0631-5MG | 04061833002070 |