S3917
Single-strand Binding Protein from Escherichia coli
>95% (SDS-PAGE), for molecular biology, Single strand binding protein to enhance PCR specificity
Sinónimos:
SSB
Seleccione un Tamaño
US$ 408,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 408,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
grado
Molecular Biology
for molecular biology
Nivel de calidad
Ensayo
>95% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
color
colorless
actividad extraña
DNase and RNase, none detected
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)