Documentos clave
AXYTGL200R
Ultra micro gel loader pipette tips
diam. 0.66 mm, capacity 200 μL
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
non-sterile
Características
gel loader tips
envase
case of 480 tips racked
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc
Corning
capacidad
200 μL
Diámetro
0.66 mm
volumen
200 μL
Otras notas
Browse all pipette tips
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)