Documentos clave
Z600008
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
Sinónimos:
Hellma Macro Absorption Cuvettes
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 79,50
US$ 79,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 79,50
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
US$ 79,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Materiales
optical glass
descripción
2 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 6030-OG
Parámetros
360-2,500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
cámara volumen
3,500 μL
longitud de la trayectoria
10 mm
método de detección
photometric
Descripción general
without lid
Envase
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Questions
  1. I want to know the glass type and refractive-index of Z600008 (Hellma 6030OG) glass cuvette. Thanks.
    1 answer
    1. The glass type is quartz. The refractive index of quartz typically ranges within 1.54 to 1.55, though it may slightly vary depending on the specific type.