AXYTF420RS
Pipette filter tips
for Eppendorf® pipettors, ultramicro, size 0.5-20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear
esterilidad
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc TF-420-R-S
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
tamaño
0.5-20 μL
volumen
0.5—20 μL
Categorías relacionadas
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)