AXYTF400RS
Pipette filter tips
for Eppendorf® pipettors, ultramicro, racked, size 0.5-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinónimos:
Pipette tips, pipette tips
About This Item
Materiales
clear
esterilidad
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc TF-400-R-S
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
tamaño
0.5-10 μL
volumen
0.5—10 μL
Categorías relacionadas
Aplicación
Características y beneficios
- Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
- The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to avoid nuclease contamination
- Packed in sealed-bottom racks with lids
- Tips are RNAse and DNAse free
- Non-pyrogenic
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)