Documentos clave
AXYTF1200CRS
Pipette filter tips
universal fit, racked, size 1100 μL, pkg of 3x1152tips/cs, sterile
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear
esterilidad
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc TF-1200-C-R-S
Corning
envase
pkg of 3x1152tips/cs
tamaño
1100 μL
volumen
100 μL
Categorías relacionadas
Otras notas
Browse all pipette tips
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)