AXYTF205WBRS
Pipette tips
capacity 200 μL, wide bore, filtered, clear, sterile
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear
esterilidad
γ-irradiated
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
wide bore
envase
case of 960 tips racked
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc
Corning TF-205-WB-R-S
capacidad
200 μL
volumen
200 μL
Categorías relacionadas
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)