Documentos clave
Z717207
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 200G, maximum volume 200 μL, sterile
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
Seleccione un Tamaño
960 EA
US$ 305,00
4800 EA
US$ 1.070,00
US$ 305,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
960 EA
US$ 305,00
4800 EA
US$ 1.070,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
US$ 305,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
colorless
esterilidad
sterile
Características
barrier
envase
pack of 960 ea (racked)
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 2069G
técnicas
PCR: suitable
volumen máximo
200 μL
volumen
200 μL
compatibilidad
for use with
  • Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
  • Biohit Proline-Variable 5-50 μl/50-200 μl
  • Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
  • Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
  • Finnpipette 4027/4500 Digital 40-200 μl
  • Finnpipette Multi-Channel (Limited Draw) 50-300 μl
  • Mettler-Toledo VoluMate 20-200 μl
  • Nichiryo BenchMate 5-100 μl/20-200 μl
  • Pipetman P-200 20-200 μl
  • Rainin EDP 2 20-250 μl
  • Rainin EDP Plus 20-250 μl
  • Rainin Pipet Plus 20-200 μl
  • Rainin Pipetman 20-200 μl
Categorías relacionadas
Descripción general
A Genomic tip refers to a tip with a wide-bore orifice. This kind of tip is perfect for pipetting more viscous samples such as blood as well as for preventing the shearing of genomic DNA during sample processing and preparation.
Envase
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)