Documentos clave
AXYSCT200CS
Screw cap tube
size 2.0 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
Sinónimos:
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
esterilidad
sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc SCT-200-C-S
Corning
envase
pkg of 8x500caps/cs
Parámetros
20000 × g max. RCF
tamaño
2.0 mL
color
clear
clear
Adaptador
cap (screw cap)
idoneidad
suitable for (centrifugation)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)