AXYPCR96LC480W
PCR microplate for Roche® 480 LightCycler®
with UC-500 film, size 96 wells, pkg of 5x10plates/cs, white
Sinónimos:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
conical bottom wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt Half skirt
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc PCR-96-LC480-W
Corning
envase
pkg of 5x10plates/cs
tamaño
96 wells
pocillo volumen
100 μL
color
white
idoneidad
suitable for PCR
Categorías relacionadas
Descripción general
- Axygen® PCR microplate is ideal for use with Roche® 480 LightCycler® system.
- Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
- Includes Ultra Clear sealing film.
- A printed alphanumeric grid enables well identification.
- Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)