Documentos clave
AXYPCR384LC480W
PCR microplate for Roche® 480 LightCycler®
with film, size 384 wells, white, pkg of 5x10plates/cs, conical bottom white polypropylene wells
Sinónimos:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
conical bottom white polypropylene wells
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc PCR-384-LC480-W
Corning
envase
pkg of 5x10plates/cs
volumen máximo
30 μL
tamaño
384 wells
volumen de trabajo
30 μL
color
white
idoneidad
suitable for PCR
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
  • Axygen® PCR microplate is ideal for use with Roche Light Cycler 480 system.
  • Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
  • Includes Ultra Clear sealing film.
  • A printed alphanumeric grid enables well identification.
  • Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
Información legal
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LightCycler is a registered trademark of Roche
Roche is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)