Merck
FSSGMMRO
Roche
FastStart SYBR Green Master
sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR
About This Item
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.55
usage
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
Quality Level
feature
dNTPs included: no
hotstart
manufacturer/tradename
Roche
packaging
pkg of 500 x 20 μL reactions (04673484001)
pkg of 5000 x 20 μL reactions (04673492001)
technique(s)
RT-qPCR: suitable
qPCR: suitable
input
purified DNA
detection method
probe-based
General description
FastStart SYBR Green Master; Instrucciones de uso
FastStart SYBR® Green Master es una mezcla de reacción de inicio en caliente lista para ser utilizada sin ROX para la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR) en sistemas de PCR en tiempo real con transcriptasa inversa (RT)-qPCR distintos de los equipos LightCycler®. Esta mezcla maestra simplifica la preparación de las reacciones para la detección y el análisis del ADN. En combinación con un equipo de PCR en tiempo real, los cebadores de PCR adecuados y una sonda de hidrólisis, FastStart TaqMan® Probe Master permite la detección y la cuantificación muy sensibles de secuencias de ADN definidas.
El SYBR® Green I es un colorante específico para el ADN bicatenario. Durante cada fase de síntesis de ADN, el colorante SYBR® Green I, que está incluido en la mezcla de reacción, se une a los productos amplificados de la PCR. El amplicón puede detectarse por su fluorescencia.
Se ha demostrado que los protocolos de inicio en caliente mejoran de manera significativa la especificidad, la sensibilidad y el rendimiento de la PCR. Grupos de bloqueo termolábiles en algunos de los restos de aminoácido de la ADN polimerasa Taq FastStart inactivan la enzima modificada a temperatura ambiente. Por consiguiente, no hay elongación durante el periodo en el que los cebadores pueden unirse de manera inespecífica. La ADN polimerasa Taq FastStart se activa eliminando los grupos bloqueantes a una temperatura elevada (es decir, una etapa previa a la incubación a +95°C).
El FastStart SYBR® Green Master puede utilizarse para la amplificación y la detección de cualquier ADN o ADNc específicos, incluso los que son ricos en GC o AT. Sin embargo, habría que adaptar el protocolo de detección a las condiciones de reacción del equipo de PCR en tiempo real concreto utilizado y diseñar cebadores PCR específicos para cada diana.
Combine esta mezcla maestra con nuestro kit Transcriptor para la síntesis de la cadena primaria del ADNc para conseguir resultados excelentes en la qRT-PCR en dos etapas.
application
La mezcla maestra FastStart SYBR® Green Master se ha utilizado en la qPCR y la qRT-PCR en el formato de detección SYBR® Green I. También se utiliza:
  • en la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR) para cuantificación de la concentración de virus adenoasociados (AAV)
  • en qPCR para determinar el nivel de expresión de diferentes genes Col6a1-3 relativos a la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH)
  • en la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real cuantitativa (qRT-PCR) del ARNm del receptor-1 de estrógenos acoplado a la proteína G (GPER)
  • en la qRT-PCR para estudios de expresión génica
Utilice la mezcla FastStart SYBR® Green Master con cualquier equipo de PCR en tiempo real que no sea un LightCycler®.
Features and Benefits
  • Mayor sensibilidad y especificidad de la PCR.
Confíe en la ADN polimerasa Taq FastStart de la mezcla para minimizar la formación de productos de amplificación inespecíficos a través de la PCR de inicio en caliente.
  • Evita la sobrevaloración de los resultados de la qPCR:
Elimina los productos inespecíficos de la amplificación y los dímeros de cebador que aumentarían la cantidad de SYBR Green I ligado cuantificado.
  • Amplifica y detecta una amplia variedad de ADN y ADNc específicos.
Amplifica fragmentos de hasta 500 pb de longitud, entre ellos los fragmentos ricos en GC y AT. Funciona con cualquier equipo de PCR en tiempo real que no sea un equipo LightCycler®.
  • Utilice cualquier equipo de PCR en tiempo real que no sea un equipo LightCycler®:
Elija entre dos formulaciones, una que contiene el colorante de referencia ROX y otra que no lo contiene.
  • Ahorre tiempo y esfuerzo en la preparación de la qPCR:
Confíe en esta mezcla maestra 2x ya preparada para eliminar la necesidad de mezclar los componentes, valorar el MgCl2 o realizar otras largas etapas de optimización.
  • Evite los resultados falsos positivos que aparecen como consecuencia de la contaminación por arrastre:
La mezcla contiene dUTP, de modo que puede utilizarse con la uracil-ADN glucosilasa para eliminar el ADN contaminante arrastrado de las reacciones de PCR anteriores.
Components
FastStart SYBR Green Master, mezcla maestra concentrada x2 que contiene ADN polimerasa Taq FastStart, tampón de reacción, nucleótidos (dATP, dCTP, dGTP, dUTP) y SYBR Green I.
Quality
Prueba de la función: Se analiza el rendimiento de cada lote en la qPCR utilizando tres moldes: uno rico en GC, uno rico en AT y un molde largo (de unas 440 pb).
Other Notes
qPCR específicas
En principio, el FastStart SYBR Green Master puede utilizarse para la amplificación y la detección de cualquier ADN o ADNc específico, incluso los ricos en GC o AT. Sin embargo, para cada diana, se necesitará:
  • adaptar el protocolo de detección a las condiciones de reacción del equipo de PCR en tiempo real, así como
  • diseñar los cebadores de PCR específicos para la diana.
Consulte las recomendaciones generales del Manual del operario del instrumento de PCR en tiempo real.
Dos formas disponibles
La mezcla maestra está disponible en dos formas, una que contiene el colorante de referencia ROX y otra sin ROX.
Prevención de la contaminación por arrastre
Esta mezcla maestra contiene dUTP, que se incorporará a los productos de la PCR para contribuir a evitar la aparición de falsos positivos resultantes de la contaminación por arrastre. En las PCR subsiguientes, puede añadirse uracil-ADN glucosilasa para degradar cualquier contaminante por arrastre que contenga uracilo (productos de la amplificación de PCR anteriores).
qRT-PCR
Combine esta mezcla maestra con nuestro kit transcriptor de síntesis de la cadena primaria del ADNc (Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit) para qRT-PCR en dos etapas. Este kit aporta resultados excelentes y funciona con eficiencia en todos los equipos de PCR en tiempo real.
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
FastStart is a trademark of Roche
LightCycler is a registered trademark of Roche
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
A MARCH6 and IDOL E3 Ubiquitin Ligase Circuit Uncouples Cholesterol Synthesis from Lipoprotein Uptake in Hepatocytes
Anke Loregger
Molecular and Cellular Biology (2015)
Age-related arterial telomere uncapping and senescence is greater in women compared with men
Ashley E
Experimental Gerontology (2016)
Fabien Sénéchal et al.
The Journal of biological chemistry, 290(38), 23320-23335 (2015-07-18)
Pectin methylesterases (PMEs) catalyze the demethylesterification of homogalacturonan domains of pectin in plant cell walls and are regulated by endogenous pectin methylesterase inhibitors (PMEIs). In Arabidopsis dark-grown hypocotyls, one PME (AtPME3) and one PMEI (AtPMEI7) were identified as potential interacting
Human Bocavirus: Prevalence and Clinical Spectrum at a Children's Hospital
Clinical Infectious Diseases (2006)
Yu-Tzu Chan et al.
International journal of cancer, 146(6), 1674-1685 (2019-07-25)
G protein-coupled estrogen receptor-1 (GPER), a member of the G protein-coupled receptor (GPCR) superfamily, mediates estrogen-induced proliferation of normal and malignant breast epithelial cells. However, its role in breast cancer stem cells (BCSCs) remains unclear. Here we showed greater expression
Artículos
Watch these videos to learn how real time or quantitative PCR (qPCR) works and the benefits of both the SYBR Green-based and probe-based methods of qPCR assay.
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Contenido relacionado
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es una técnica de amplificación de moléculas de ácidos nucleicos y se utiliza habitualmente en muchas aplicaciones, entre ellas la RT-PCR (retroPCR), la PCR de inicio en caliente, la PCR de punto final.