BR781358
BRAND® 384-well PCR plate
full skirt, cut corner A12, H12, white
Sinónimos:
PCR, PCR Plates, Plates
Seleccione un Tamaño
US$ 933,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 933,00
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
white
descripción
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
esterilidad
non-sterile
Características
skirt
full skirt, cut corner A12, H12
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 781358
técnicas
PCR: suitable
tamaño
384 well
volumen de trabajo
30 μm
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- For applications in automation and high-throughput analyses
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Can be sealed reliably with self-adhesive sealing films
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)