Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 88,20 |
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 99,80 |
25 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 301,00 |
100 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 866,00 |
Acerca de este artículo
US$ 88,20
Nombre del producto
Adenine hydrochloride hydrate, ≥99%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
warm water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
SMILES string
O.Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH.H2O/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H;1H2
InChI key
MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| solubility warm water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan | solubility 0.5 M HCl: 10 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility 0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenine hydrochloride hydrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?