Saltar a
A9795
Adenine hydrochloride hydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
6-Aminopurine hydrochloride hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 80,20
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 87,00
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 303,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5N5 · HCl · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
171.59 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
US$ 80,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
O.Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH.H2O/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H;1H2
InChI key
MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
Application
Adenine hydrochloride hydrate has been used:
  • As a component of FAD cell culture media
  • In maintaining organotypic cultures for recreating stratified epithelium from primary cell cultures
  • In limbal-corneal epithelial culturing and keratinocytes
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A8751A2786A0230000
Adenina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0230000
Adenina
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
≥99%
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
warm water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
solubility
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenine hydrochloride hydrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)