This product can be stored at room temperature.
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 174,00 |
25 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 247,00 |
100 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 828,00 |
500 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 2.970,00 |
Acerca de este artículo
US$ 174,00
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI key
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as component of auxotrophy selection reagent for yeast culture
- as essential nutrient to improve yeast transformation efficiency
- as a component of synthetic complete (SC) medium for yeast culture
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥99% | description ≥99% |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| solubility 0.5 M HCl: 10 mg/mL | solubility 0.5 M HCl: 10 mg/mL | solubility 0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenine hemisulfate salt
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Hola! A qué temperatura he de conservar ése reactivo? Gracias!
1 answer-