A6582
Antifoam A concentrate
active silicone polymer 100%
Sinónimos:
Antifoam agent, Antifoam solution, Foam control agent
Formulario
emulsion (aqueous)
técnicas
cell culture | hybridoma: suitable
microbiological culture: suitable
densidad
0.97 g/mL at 25 °C
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
room temp
idoneidad
(Mammalian (suspension))
bacteria (fermentation)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Molecular biology grade and tested for use in bacterial fermentation.
- Extremely effective foam suppressor for aqueous and non-aqueous systems.
- Made of 100% active silicone polymer, free of emulsifiers.
- Typically, effective at 1-100 ppm.
- Product will be stable in the pH range of 5 to 9.
- Can be directly added to a fermentation medium but it is not recommended that it be pumped to a fermenter on an as-needed basis.
Componentes
Nota de preparación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 101 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?