A5806
9-Amino-6-chloro-2-methoxyacridine
suitable for fluorescence, ≥95%
Sinónimos:
ACMA
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(N)c2c1
InChI
1S/C14H11ClN2O/c1-18-9-3-5-12-11(7-9)14(16)10-4-2-8(15)6-13(10)17-12/h2-7H,1H3,(H2,16,17)
Clave InChI
IHHSSHCBRVYGJX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?