14562
2′,7′-Bis(2-carboxyethyl)-5(6)-carboxyfluorescein tetrakis(acetoxymethyl) ester
BioReagent, for fluorescence
Sinónimos:
BCECF-AM
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
grado
for fluorescence
Línea del producto
BioReagent
Formulario
solid
solubilidad
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
fluorescencia
λex 482 nm; λem 528 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.