21882
5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (TLC)
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (TLC)
Formulario
solid
pKa
5.1
mp
≥250 °C (lit.)
solubilidad
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble (pH ≥ 5)
fluorescencia
λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
idoneidad
suitable for fluorescence
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=C(Cl)C(=O)C=C3Oc4cc(O)c(Cl)cc24.OC(=O)c5ccc(C(O)=O)c(c5)C6=C7C=C(Cl)C(=O)C=C7Oc8cc(O)c(Cl)cc68
InChI
1S/2C21H10Cl2O7/c22-13-4-11-17(6-15(13)24)30-18-7-16(25)14(23)5-12(18)19(11)10-3-8(20(26)27)1-2-9(10)21(28)29;22-13-4-11-17(6-15(13)24)30-18-7-16(25)14(23)5-12(18)19(11)9-2-1-8(20(26)27)3-10(9)21(28)29/h2*1-7,24H,(H,26,27)(H,28,29)
Clave InChI
WHFHRELKGQJJBQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.