Merck
A5414
Sigma-Aldrich
L-Alanine 4-methoxy-β-naphthylamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 386,00
US$ 386,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 386,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H16N2O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
280.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.83
US$ 386,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.COc1cc(NC(=O)[C@H](C)N)cc2ccccc12
InChI
1S/C14H16N2O2.ClH/c1-9(15)14(17)16-11-7-10-5-3-4-6-12(10)13(8-11)18-2;/h3-9H,15H2,1-2H3,(H,16,17);1H/t9-;/m0./s1
Clave InChI
ZEKFPQBOUDNNNH-FVGYRXGTSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sustratos
Fluorogenic substrate for aminopeptidase M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)