Merck
I4879
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine β-naphthylamide
≥98% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
256.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
L-Isoleucine β-naphthylamide,
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O/c1-3-11(2)15(17)16(19)18-14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-11,15H,3,17H2,1-2H3,(H,18,19)/t11-,15-/m0/s1
Clave InChI
CEZPKIGJZWWHJT-NHYWBVRUSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)