A4737
Seroalbúmina bovina
lyophilized powder, protease, essentially free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine
Ensayo
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
~66 kDa
envase
poly bottle of
origen
New Zealand origin
técnicas
ligand binding assay: suitable
impurezas
≤8.0% water (Karl Fischer)
pH
4.8-7.5
solubilidad
H2O: soluble 50 mg/mL
Nº de acceso UniProt
actividad extraña
protease, essentially free
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
bovine ... ALB(280717)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.