Merck
B4287
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina
heat shock fraction, protease free, suitable for hybridization, pH 7, ≥98%
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 98,80
25 G
US$ 301,00
US$ 98,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 98,80
25 G
US$ 301,00
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
US$ 98,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
bovine
grado
Molecular Biology
for molecular biology
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥98%
Formulario
lyophilized powder
mol peso
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
envase
poly bottle of
origen
USA origin
técnicas
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
impurezas
protease, free
pH
7
solubilidad
water: soluble (40 mg/ml)
Nº de acceso UniProt
actividad extraña
Protease free
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
bovine ... ALB(280717)
Aplicación
Una proteína no acetilada adecuada como bloqueante en la transferencia Southern. Si su aplicación requiere BSA sin nucleasas, recomendamos nuestra BSA acetilada para estas aplicaciones críticas.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Características y beneficios
  • Sin proteasas
  • Adecuado para bloquear los sitios de unión inespecíficos a proteínas en las hibridaciones
  • Preparada mediante fraccionamiento térmico
Nota de preparación
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Se prepara utilizando fraccionamiento térmico
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Matthew L Fisher et al.
Molecular carcinogenesis, 55(12), 2024-2036 (2015-12-24)
Melanoma is a metastatic cancer associated with poor survival. Here, we study a subpopulation of melanoma cancer cells displaying melanoma cancer stem cell (MCS cells) properties including elevated expression of stem cell markers, increased ability to survive as spheroids, and
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that
Marcos V A S Navarro et al.
PLoS biology, 9(2), e1000588-e1000588 (2011-02-10)
The bacterial second messenger bis-(3'-5') cyclic dimeric guanosine monophosphate (c-di-GMP) has emerged as a central regulator for biofilm formation. Increased cellular c-di-GMP levels lead to stable cell attachment, which in Pseudomonas fluorescens requires the transmembrane receptor LapD. LapD exhibits a
Eva P Browne et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 92(4), 281-287 (2009-04-07)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are brominated flame retardants that persist in the environment and are present in geographically widespread fish species. PBDE concentrations can be particularly high in resident Chinook salmon (Onchorhynchus tshawytscha) in the Puget Sound, Washington. Although PBDE
Ruth Jinfen Chai et al.
PloS one, 6(12), e28090-e28090 (2011-12-14)
Reasons for the progressive age-related loss of skeletal muscle mass and function, namely sarcopenia, are complex. Few studies describe sarcopenia in mice, although this species is the mammalian model of choice for genetic intervention and development of pharmaceutical interventions for
Protocolos
The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.