A4475
Anti-Annexin VII antibody, Mouse monoclonal
clone 203-217/6, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Synexin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
203-217/6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 47-51 kDa
reactividad de especies
mouse, canine, rat, chicken, bovine, human, rabbit
técnicas
immunocytochemistry: suitable using methanol or 1% paraformaldehyde/0.1% glutaraldehyde
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole cell extract of culture mouse connective tissue (A9) cells.
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANXA7(310)
mouse ... Anxa7(11750)
rat ... Anxa7(155423)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- western blotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)