Documentos clave
PHCC3BEADS
Millipore
Vial con microesferas de ensayo Scepter 3.0
Sinónimos:
Microesferas de recuento celular
About This Item
Código UNSPSC:
41131501
NACRES:
NC.56
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
calidad
200
envase
pkg of 5 mL
fabricante / nombre comercial
Scepter
técnicas
cell counting: suitable
tamaño de partícula
11 μm
compatibilidad
Scepter
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Las microesferas analíticas Scepter 3.0 se pueden utilizar para evaluar el contador celular Scepter.
Aplicación
Sustituye a PHCCBEADSCategoría de investigaciónCultivos celulares
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Artículos
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Contenido relacionado
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works