A3021
5-Aminosalicylic acid
95-98%, powder
Sinónimos:
5-AS, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, Mesalamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95-98%
Formulario
powder
color
dark gray to brown
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Clave InChI
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?