1.01845
Éter terc-butilmetílico
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinónimos:
Éter terc-butilmetílico, MTBE, MTB, 2-metoxi-2-metilpropano, metil terc-butil éter, TBME
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
268 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
LiChrosolv®
grade
isocratic
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-8.5 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
240 nm, ≥60%
255 nm, ≥85%
280 nm, ≥98%
kinematic viscosity
0.409 cSt(40 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
transition temp
flash point -28 °C
solubility
42 g/L
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Se utiliza como disolvente de extracción para analizar nucleótidos del microbioma intestinal de las moscas Drosophila antes del análisis mediante LC-MS.
Features and Benefits
- idoneidad probada y especificada para UHPLC-MS y UHPLC-UV: para flexibilidad analítica
- calidad especificada en positivo y negativo en ionización por electropulverización (ESI) positiva y negativa y espectrometría de masas con ionización química a presión atmosférica (APCI-MS) para límites de detección más bajos y confianza en los análisis para todos los modos importantes de MS (prueba 1)
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
- menor perfil de impurezas: para líneas base sin interferencias (prueba 2)
- microfiltrado a través de un filtro de 0,2 μm (prueba 3) para proporcionar:
—riesgo reducido de obstrucción de las columnas
- envasado en botellas de vidrio de borosilicato para minimizar la contaminación por iones metálicos
- menores niveles de impurezas metálicas traza para una formación mínima de aductos de iones metálicos
- el menor nivel de impurezas de polietilenglicol (PEG) en la línea de disolventes UHPLC-MS (cociente señal/ruido PEG S/N < 50)
Preparation Note
Analysis Note
Identidad (IR): conforme
Residuo de evaporación: ≤ 2,0 mg/l
Agua: ≤ 0,02 %
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidad: ≤ 0,0002 meq/g
Transmitancia (a 240 nm): ≥ 60 %
Transmitancia (a 255 nm): ≥ 85 %
Transmitancia (desde 280 nm): ≥ 98 %
Filtrada con un filtro de 0,2 µm
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup