Merck
A1685
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-butanol
≥99%
Sinónimos:
tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2C(CH3)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein/REAXYS Number:
1361351
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
vapor density
3 (vs air)
assay
≥99%
autoignition temp.
819 °F
expl. lim.
9 %
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
InChI key
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
68.9 °F - closed cup
flash_point_c
20.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)