A1393
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate
≥93%
Sinónimos:
AICAR monophosphate, N1-(β-D-5′-Phosphoribofuranosyl)-5-aminoimidazole-4-carboxamide, NSC 283955, NSC 292227, ZMP
Seleccione un Tamaño
US$ 846,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 846,00
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥93%
Formulario
powder
mol peso
338.21 g/mol
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2N)O[C@@H]1COP(O)(O)=O
InChI
1S/C9H15N4O8P/c10-7-4(8(11)16)12-2-13(7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Clave InChI
NOTGFIUVDGNKRI-UUOKFMHZSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
In humans, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate (AICAR) is found to be accumulated in numerous metabolic diseases. It can increase the endurance of sedentary mice. AICAR exhibits antiproliferative effects. It can induce apoptosis of aneuploid cells.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)