859796
4-Imidazoleacrylic acid
99%
Sinónimos:
3-(4-Imidazolyl)acrylic acid, Urocanic acid
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
origen biológico
synthetic
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
226-228 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\c1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1+
Clave InChI
LOIYMIARKYCTBW-OWOJBTEDSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?