A0911
[Ile7]-Angiotensin III acetate salt hydrate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Ile
Productos recomendados
Nombre del producto
[Ile7]-Angiotensin III acetate salt hydrate, ≥95% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O.CC(O)=O.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(C)C)[C@@H](C)CC)C(O)=O
InChI
1S/C43H68N12O9.C2H4O2.H2O/c1-7-24(5)34(40(61)51-31(20-27-21-47-22-49-27)41(62)55-18-10-12-32(55)38(59)54-35(42(63)64)25(6)8-2)53-37(58)30(19-26-13-15-28(56)16-14-26)50-39(60)33(23(3)4)52-36(57)29(44)11-9-17-48-43(45)46;1-2(3)4;/h13-16,21-25,29-35,56H,7-12,17-20,44H2,1-6H3,(H,47,49)(H,50,60)(H,51,61)(H,52,57)(H,53,58)(H,54,59)(H,63,64)(H4,45,46,48);1H3,(H,3,4);1H2/t24-,25-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
Clave InChI
YXASJLHKVNKIRW-ZPJCNHGSSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)